391751
trans-4-Octene
technical grade, ≥90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clave InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Aplicación
- n-nonanal
- aliphatic unsaturated polyesters
- 4-isopropyloctane
- diasterioisomeric 4-(difluoroiodomethyl)-5-iodooctane
- siliranes
- m-dioxanes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?