385409
4-Bromo-3-methylanisole
98%
Sinónimos:
2-Bromo-5-methoxytoluene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
111-112 °C/15 mmHg (lit.)
solubilidad
water: soluble (Partially miscible)(lit.)
densidad
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The synthesis of (?)-aplysin and (?)-debromoaplysin.
<BIG>Yamada et al. </BIG>
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 1432-1432 (1968)
Effect of cyclodextrins on electrophilic aromatic bromination in aqueous solution.
<BIG>Dumanski et al.</BIG>
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1107-1111 (2003)
A concise synthesis of the naphthoic acid component of neocarzinostatin chromophore featuring a new photocyclization reaction.
Myers et al.
Tetrahedron Letters, 37.5, 587-590 (1996)
Discovery of orally active nonpeptide vitronectin receptor antagonists based on a 2-benzazepine Gly-Asp mimetic.
W H Miller et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(1), 22-26 (2000-01-14)
Lucas R Moore et al.
Organic letters, 6(2), 225-228 (2004-01-16)
[reaction: see text] Sterically demanding, sulfonated arylphosphines TXPTS and TMAPTS have been applied to the aqueous-phase Heck and Suzuki coupling of aryl bromides. TXPTS provides good yields of Heck coupling products from aryl bromides at 80 degrees C, while both