Merck
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
Sinónimos:
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
About This Item
Fórmula lineal:
Cr(C5H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)