380016
Sodium thiosulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Disodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?