378372
Silicone oil
viscosity 350 cSt (25 °C)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Formulario
viscous liquid
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
viscosidad
350 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 25 °C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)