377201
Manganese(II) oxide
powder, −60 mesh, 99%
Sinónimos:
Manganese monoxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−60 mesh
densidad
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
Clave InChI
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.