373605
6,6′-Dithiodinicotinic acid
technical grade, 85%
Sinónimos:
Bis[3-Carboxypyridine] 6,6′-disulfide, Bis[3-carboxypyridine] 6,6′-disulfide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
solid
mp
263-265 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
disulfide
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- specific thiol blocker to investigate the radioprotective effect of mercaptoethylamine on the thiol level of the outer cell membrane of the Ehrlich ascites tumor cells
- modifier to investigate the polar microenvironment around the reactive Cys283 of rabbit muscle creatine kinase
- dipyridyl-dithio substrate to evaluate the protein disulfide-thiol interchange activity of the auxin stimulated NADH: protein disulfide reductase (NADH oxidase) of soybean plasma membranes
- water-soluble reagent in a study for introducing, in buffered saline, a reactive sulfhydryl group on water-soluble molecules bearing an alkyl-amino group
- chromogen for sulfhydryl groups in the Ellman method for cholinesterase determinations
- spectrophotometric determination of thiols and of total glutathione in human blood
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)