372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Sinónimos:
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
viscous liquid
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
310-335 °C (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
Clave InChI
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?