Merck
370576
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
99%
Sinónimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)7CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.10
Beilstein:
2066558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.301 (lit.)
densidad
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
Clave InChI
NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)