368466
4-Aminobenzylamine
99%
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)aniline, 4-(Aminomethyl)benzenamine, 4-Aminobenzenemethanamine, 4-Aminomethylphenylamine, Toluene-α,4-diamine, p-(Aminomethyl)aniline, p-Aminobenzylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.61 (lit.)
bp
101 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37 °C
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5,8-9H2
Clave InChI
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- in the electrochemical modification of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), via oxidative coupling
- in the preparation of a novel acridine-based amino acid
- in the synthesis of two novel fluorescent Photoinduced Electron Transfer (PET) anion sensors, based on the principle of ′fluorophore-spacer-(anion)receptor′
- in anodic coupling of SWCNTs
- in the synthesis of polyacrylamide series containing salicylideneaniline moieties, by a double polymer analogous reaction with reactive precursor polymer poly(pentafluorophenylacrylate) (PPFPA)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)