Merck
364649
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CMgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3535403
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.931 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
tert-Butylmagnesium chloride, an organomagnesium compound, is commonly known as Grignard reagent. It is a powerful carbon nucleophile mainly used for C-C bond formation.
Aplicación
tert-Butylmagnesium chloride (1.0 M in THF) has been used in the preparation of tert-butylsulfinyl chloride.
It can be used in:
  • Grignard metathesis reaction of 2,5-dibromo-3-hexylthiophene to form 2-bromo-5-magnesiobromo-3-hexylthiophene.
  • A key step for the asymmetric synthesis of sulfinyl transfer agents using cinchona alkaloids quinine and quinidine as chiral auxiliaries.
Otras notas
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and ocassional gentle swirling should redissolve the solid.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
New general sulfinylating process for asymmetric synthesis of enantiopure sulfinates and sulfoxides.
Lu B Z, et al.
Organic Letters, 7(8), 1465-1468 (2005)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)
Facile synthesis of end-functionalized regioregular poly (3-alkylthiophene) s via modified Grignard metathesis reaction.
Jeffries-El M, et al.
Macromolecules, 38(25), 10346-10352 (2005)