Merck
363693
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[6]arene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H84O6
Número de CAS:
Peso molecular:
973.37
Beilstein:
2611918
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
impurezas
<5% 4-tert-butylcalix[8]arene
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc6cc(cc(Cc7cc(cc(Cc(c1)c2O)c7O)C(C)(C)C)c6O)C(C)(C)C)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
InChI
1S/C66H84O6/c1-61(2,3)49-25-37-19-39-27-50(62(4,5)6)29-41(56(39)68)21-43-31-52(64(10,11)12)33-45(58(43)70)23-47-35-54(66(16,17)18)36-48(60(47)72)24-46-34-53(65(13,14)15)32-44(59(46)71)22-42-30-51(63(7,8)9)28-40(57(42)69)20-38(26-49)55(37)67/h25-36,67-72H,19-24H2,1-18H3
Clave InChI
UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Aldrichimica Acta, 28, 3-3 (1995)
Gutsche, C.D.
Calixarenes (1989)