Merck
363464
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18Cl2N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
309.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
198-203 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
Clave InChI
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is present as impurity in nefazodone hydrochloride (pharmaceutical formulation). Synthesis of 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Sreenivas Rao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 629-636 (2001-08-23)
A simple, selective and reproducible reversed-phase liquid chromatography (LC) method has been developed for the quantitative determination of nefazodone hydrochloride (I) in the presence of its related impurities, namely 5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2H-1,2,4-triazol-3-(4H)one (II), 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl) piperazine hydrochloride (III) and 1,1(1)-trimethylene-bis[4-(3-chlorophenyl) piperazine] hydrochloride (IV).
Synthesis of 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-Chloropropyl)-Piperazine Hydrochloride.
<BIG>Mai-Chun S, et al. </BIG>
Fine Chemicals / ????, 35(5) (2005)