Merck
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3Cl3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
Clave InChI
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)