Merck
341371
Sigma-Aldrich
Diethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Diethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
densidad
1.050 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
Clave InChI
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)