337331
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
95%
Sinónimos:
(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Protocolos
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.