333018
Choline hydroxide solution
45 wt. % in methanol
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, (beta-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
contiene
0.5% paraformaldehyde as stabilizer
concentración
45 wt. % in methanol
índice de refracción
n20/D 1.4186
densidad
0.945 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)