332550
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine
96%
Sinónimos:
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4283 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
densidad
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)