331929
trans,trans-Farnesyl bromide
95%
Sinónimos:
trans,trans-1-Bromo-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(CBr)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H25Br/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Clave InChI
FOFMBFMTJFSEEY-YFVJMOTDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- S-trans, trans-farnesyl-L-cysteine methylester, a post translational modified amino acid
- umbelliprenin, starting reagent for the synthesis of (±)-farnesiferol A and (±)-farnesiferol C
- prenylated peptides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)