Merck
330736
Sigma-Aldrich
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
166.13
Beilstein:
10355
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
118 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2C3OC(C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C8H6O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h1-6H/t3-,4+,5-,6+
Clave InChI
QQYNRBAAQFZCLF-FBXFSONDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alysia Cox et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 142, 70-82 (2019-06-10)
Nanoparticles may provide a viable way for neuroprotective drugs to cross the blood-brain barrier (BBB), which limits the passage of most drugs from the peripheral circulation to the brain. Heterotelechelic polymer prodrugs comprising a neuroprotective model drug (adenosine) and a
Chao Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(21), e2000499-e2000499 (2020-04-07)
Flexible dielectrics operable under simultaneous electric and thermal extremes are critical to advanced electronics for ultrahigh densities and/or harsh conditions. However, conventional high-performance polymer dielectrics generally have conjugated aromatic backbones, leading to limited bandgaps and hence high conduction loss and