Merck
330647
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl
99%
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-2-[2-(bromomethyl)phenyl]benzene, 2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl, 2,2′-Bis(bromomethyl)biphenyl, 2,2′-Di(bromomethyl)biphenyl, o,o′-Bis(bromomethyl)biphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
340.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCc1ccccc1-c2ccccc2CBr
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
VDXGURZGBXUKES-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl was used in the preparation of mononuclear rhodium(III) complex with a nine-membered S, S-chelate ring. It was also used in the preparation of 1,1′-binaphthyl-substituted α-aminoisobutyric acid, a new chiral atropoisomeric α,α-disubstituted glycine.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel α, α-disubstituted a-aminoacids with axial dissymmetry and their N-or C-protected derivatives.
Mazaleyrat J-P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(4), 619-631 (1997)
Nobuto Yoshinari et al.
Inorganic chemistry, 47(17), 7450-7452 (2008-08-07)
Treatment of fac-[Rh(aet) 3] (aet = 2-aminoethanethiolate) with 2,2'-bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl gave a mononuclear rhodium(III) complex with a nine-membered S, S-chelate ring, fac-[Rh(aet)(L)] (2+) ([ 1] (2+), L = 2,2'-bis(2-aminoethylthiomethyl)-1,1'-biphenyl). Complex [ 1] (2+) afforded a pair of atrop diastereomers, Delta SS(