Merck
328669
Sigma-Aldrich
Tetravinyltin
97%
Sinónimos:
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
About This Item
Fórmula lineal:
Sn(CH=CH2)4
Número de CAS:
Peso molecular:
226.89
Beilstein:
3535492
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tin
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
160-163 °C (lit.)
densidad
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
Clave InChI
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)