325198
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
130-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)