Merck
324744
Sigma-Aldrich
Fluorophosphoric acid solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
FP(O)(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
99.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
concentración
70 wt. % in H2O
densidad
1.83 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OP(O)(F)=O
InChI
1S/FH2O3P/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
Clave InChI
DWYMPOCYEZONEA-UHFFFAOYSA-N
Envase
Packaged in poly bottles
Precaución
Color may darken without affecting quality of solution
Otras notas
Contains H3PO4 and varying amounts of other hydrolysis products
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)