324515
trans-1,4-Dichloro-2-butene
98%
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
densidad
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Clave InChI
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?