323578
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone
98%
Sinónimos:
Dioxybenzone
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Inchi Key
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c