322717
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
Sinónimos:
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
densidad
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?