Merck
310204
Sigma-Aldrich
Copper(II) 4,4′,4′′,4′′′-tetraaza-29H,31H-phthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H12CuN12
Número de CAS:
Peso molecular:
580.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
cadena SMILES
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cnccc37)c8cnccc68)c9cnccc59)c%10cnccc4%10
InChI
1S/C28H12N12.Cu/c1-5-29-9-17-13(1)21-33-22-14-2-6-31-11-19(14)27(35-22)40-28-20-12-32-8-4-16(20)24(39-28)38-26-18-10-30-7-3-15(18)23(37-26)36-25(17)34-21;/h1-12H;/q-2;+2
Clave InChI
VHJDNKDQMUHOKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)