309281
Iron(III) perchlorate hydrate
crystalline
Sinónimos:
Perchloric acid iron(III) salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
<0.10% chloride
color
yellow
cadena SMILES
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- Fullerene-fused lactones
- α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
- Fullerodioxolanes via heterocyclization
- Dialylated indoles via double alkylation
- Aryl esters via oxidative esterification
Used as chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution
Oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization
It can be used as a catalyst for synthesis of:
- Fullerene-fused lactones
- α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
- Fullerodioxolanes via heterocyclization
- Fulleroxazolidines
- Dialylated indoles via double alkylation
- Aryl esters via oxidative esterification
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?