306657
Heptadecanoyl chloride
98%
Sinónimos:
Margaroyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
176 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3
InChI key
ICDQUAGMQCUEMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?