Merck
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
made from synthetic tartaric acid, 97%
Sinónimos:
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
386.35
Beilstein:
3225584
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
Clave InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)