Merck
299073
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
64.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %
índice de refracción
n20/D 1.37 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)