295981
Diazald®-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % D
Sinónimos:
N-Methyl-13C-d3-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % D
Quality Level
form
solid
mp
62 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI key
FFKZOUIEAHOBHW-JVXUGDAPSA-N
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)