Merck
293148
Sigma-Aldrich
Acetyl -2-13C chloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
79.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
Clave InChI
WETWJCDKMRHUPV-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)