291331
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ε (coeficiente de extinción)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?