288225
Chloro(triethylphosphine)gold(I)
97%
Sinónimos:
(Triethylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
bp
210 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Au].CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P.Au.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;;/h4-6H2,1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
SYBBXLKWGHAVHP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.