Merck
283835
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled bromoacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
140.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
técnicas
protein expression: suitable
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)