Merck
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Sinónimos:
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)