273953
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?