269476
N-Acetylprocainamide
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
mp
138-140 °C (lit.)
solubilidad
soluble 1%, clear, colorless to faintly yellow (1N HCl)
grupo funcional
amide
amine
cadena SMILES
CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Clave InChI
KEECCEWTUVWFCV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?