Merck
269107
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine
99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, L-α-tert-Butylglycine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721824
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
L-tert-Leucine, 99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −9.5°, c = 3 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Clave InChI
NPDBDJFLKKQMCM-SCSAIBSYSA-N
Descripción general
L-tert-Leucine is an amino acid used as a precursor for synthesizing chiral tridentate Schiff base ligands.[1]
Aplicación
L-tert-Leucine can be used:
  • As a key precursor in the synthesis of a chiral phosphinooxazoline ligand, (S)-tert-butylPHOX.[2]
  • In the synthesis of chiral copper(II) polymers that can catalyze the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation.[3]
  • In metal-free tandem radical cyclization reactions to synthesize 6-alkyl/acyl phenanthridines.[4]
  • In the preparation of tert-leucine-derived N-acetylthiazolidinethione auxiliary that provides high levels of diastereoselection in acetate aldol reactions with a variety of aldehydes.[5]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of (S)?tert?Butyl PHOX: (Oxazole, 4?(1, 1?Dimethylethyl)?2?[2?(Diphenylphosphino) Phenyl]?4, 5?Dihydro?(4S)?).
Krout M R, et al.
Organic Syntheses, 86, 181-193 (2003)
Highly Selective Asymmetric Acetate Aldol Reactions of an N-Acetyl Thiazolidinethione Reagent.
Zhang Y, et al.
Organic Letters, 6(1), 23-25 (2004)
Synthesis, structure and application of chiral copper (II) coordination polymers for asymmetric acylation.
Jammi S, et al.
Inorganic Chemistry, 47(12), 5093-5098 (2008)
Tridentate ligands derived from L-tert-Leucine for the Cu (II) mediated asymmetric Henry reaction
Korkmaz N, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 35, 361-374 (2011)
Use of unprotected amino acids in metal-free tandem radical cyclization reactions: divergent synthesis of 6-alkyl/acyl phenanthridines.
Lu S C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(88), 55891-55896 (2017)