265365
Cadmium
powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Cd
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.5% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: cadmium
reagent type: catalyst
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
tamaño de partícula
−100 mesh
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
- Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?