Merck
264768
Sigma-Aldrich
Furfuryl disulfide
95%
Sinónimos:
Difurfuryl disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadena SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Furfuryl disulfide has been characterized as an important aroma constituent of roasted coffee.
Aplicación
Furfuryl disulfide has been used in the preparation of poly(disulfido-imide)s by Diels-Alder (DA) reaction with the various bismaleimides.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)