262889
Tantalum
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Ta
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
grosor
1.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.