261424
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
Sinónimos:
4,5-Methylenephenanthrene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
bp
353 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES string
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
Inchi Key
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c