258806
Mesoporphyrin IX dihydrochloride
synthetic, 95%
Sinónimos:
7,12-Diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionic acid dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
core: porphyrin
reagent type: catalyst
λmáx.
401 nm
cadena SMILES
Cl.Cl.CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c4C)c(C)c3CC
InChI
1S/C34H38N4O4.2ClH/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h13-16,35,38H,7-12H2,1-6H3,(H,39,40)(H,41,42);2*1H/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Clave InChI
LLAQRSFKJHORNW-HXFTUNQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?