258563
2-Methylpentanal
98%
Sinónimos:
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.45 (vs air)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
390 °F
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?