256943
Ethylaluminum sesquichloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
204 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/3C2H5.2Al.3ClH/c3*1-2;;;;;/h3*1H2,2H3;;;3*1H/q;;;+1;+2;;;/p-3
Clave InChI
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Información legal
Opcional
adaptador de entrada de la membrana de goma
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?