256064
Ammonium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Nitric acid ammonium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
cadena SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactams-Important Structural Motifs in Medicinal Chemistry.: This study presents a novel synthesis route for 3-amino-4-substituted monocyclic ß-lactams, which are significant in medicinal chemistry due to their biological activities. The process utilizes ammonium nitrate as a reagent for the synthesis, highlighting its role in advanced organic chemistry applications (Grabrijan et al., 2021).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?