Merck
255149
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
Sinónimos:
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
Clave InChI
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)